Learn More
Zink, 99.999 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, -40 Mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10571852
Zum Warenkorb hinzufügen
Zink, 99.999 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, -40 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571852
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10571852
Marke: Thermo Scientific Acros 367260100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für Ultra-Spurenanalyse, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Namenshinweis 99.999%
Schmelzpunkt 420.0°C
Siedepunkt 907.0°C
Dichte 7.14
Prozentgehaltsbereich 100.00%
Strukturformel Zn
Menge 10 g
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Merck Index 15, 10326
Formelmasse 65.38
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number367260100,367260500
ChargennummerA0461656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number367260100,367260500
ChargennummerA0460473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number367260100,367260500
ChargennummerA0457834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog Number367260100,367260500
ChargennummerA0449898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2023 Catalog Number367260100,367260500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc, powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Zink, 99.999 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, -40 Mesh, Thermo Scientific Chemicals >