Learn More
Zink, ≥98 %, Staub (stabil gemäß UN-Klassifikation Klasse 4), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276490
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-66-6, 1314-13-2
Summenformel Zn
Molekulargewicht (g/mol) 65.38
MDL-Nummer MFCD00011291
InChI-Schlüssel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
IUPAC-Name Zink
SMILES [Zn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinc
Farbe Grau
Schmelzpunkt 419.0°C
Siedepunkt 906.0°C
Dichte 7.1400g/mL
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel Zn
Menge 1 kg
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Formelmasse 65.38
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Form Sehr feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number198340100,198340010,198341000,198340025,198340250
ChargennummerA0467285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number198340100,198340010,198341000,198340025,198340250
ChargennummerA0463907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number198340100,198340010,198341000,198340025,198340250
ChargennummerA0460722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number198340100,198340010,198341000,198340025,198340250
ChargennummerA0413767 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number198340100,198340010,198341000,198340025,198340250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zinc dust (stabilized)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zink, ≥98 %, Staub (stabil gemäß UN-Klassifikation Klasse 4), Thermo Scientific Chemicals >