Learn More
PEPperCHIP™ Zikavirus-Proteom-Mikroarray
Zikavirus-Proteom-Mikroarray mit 3419 virenspezifischen Peptiden, die doppelt bedruckt sind. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke: PEPperCHIP™ SPC.046.001
Additional Details : Gewicht : 0.02200kg
Beschreibung
- Microarray-Inhalt: Zikavirusgenom-Polyprotein zerspaltet in 13 Ketten: Protein C, Protein PRM, Peptid pr, kleines Hüllprotein M, Hüllprotein E, nicht strukturelles Protein 1, nicht strukturelles Protein 2A, Serin-Protease-Untereinheit NS2B, Serin-Protease-Untereinheit NS3, nicht strukturelles Protein 4 A, Peptid 2K, nicht strukturelles Protein 4B, RNA-gerichtete RNA-Polymerase NS5
- Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
- Anzahl Peptide: 3419 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung | |
Mikroglas | |
Individueller Barcode für jedes Microarray | |
1 Objektträger | |
1 mm | |
Transparent |
75,4 x 25 mm | |
Hochdichtes Peptid-Mikroarray | |
Unsteril | |
1 Array-Kopie pro Mikroarray | |
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck | |
ISO 9001:2015 | |
RUO |