Learn More
ZVG™ zetForm™ W-gefaltete Handtücher
These Folded Hand Towels with a full unfolding feature are made from high-quality, undyed tissue material that allow for hygienic hand drying. Their dot-to-dot embossing sets them apart from other products.
47.85 CHF - 65.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Towel |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 8.7 in. |
Länge (metrisch) | 22 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 12.6 in. |
Breite (metrisch) | 32 cm |
Produktcode | Marke | Lage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17883725
|
ZVG™
15532-01 |
2-ply |
47.85 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17863725
|
ZVG™
15536-01 |
3-ply |
65.65 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Skin-friendly folded towels dry hands quickly and reliably
- Particularly high absorbency of uncolored, robust recycled material
- Pleasantly soft tissue qualities creates a refreshing restroom climate
- Hygienic hand drying
- With point-to-point embossing
Note: Restroom systems in European washrooms are equipped with differently folded disposable towels.
Spezifikation
Towel | |
22 cm | |
32 cm | |
Weiß |
8.7 in. | |
12.6 in. | |
Gewebe | |
Single-use |