Learn More
Parker Hannifin™ GENERATEUR AIR ZERO 1L/MIN
Marke: Parker Hannifin™ UHP10ZASE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochreine Luft, frei von organischen Stoffen, für GC-Verbrennungsdetektoren
- Erhöhen Sie die Auflösung und Nachweisgrenzen der Analyse
- Kompakt, zuverlässig, nur minimale Beaufsichtigung und minimale Wartung erforderlich
- Eliminieren Sie unhandliche und potenziell gefährliche Luftzylinder
- Amortisationszeit in der Regel weniger als 24 Monate
- Modelle für die Versorgung von bis zu 75 FIDs für GC-Verbrennungsdetektor-Anwendungen erhältlich.
Spezifikation
16,7 in. | |
1 bis 30 LPM | |
325 mm | |
145 psig | |
10,2 kg | |
340 mm | |
Ultrareine, von organischen Substanzen freie Luft für GC-Verbrennungsdetektoren, die die Auflösungs- und Nachweisgrenzen der Analyse erhöhen |
425 mm | |
12,8 in. | |
40 °C, 104 °F | |
1/8 in.-Klemmverschraubung | |
13,4 in. | |
207 bis 253 V, 50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Parker Hannifin™ GENERATEUR AIR ZERO 1L/MIN > Flussrate: 1 l/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur