Learn More
ZEOsphere™
ZEOsphere™ is a high purity, high performance Spherical Chromatographic Silica gel ideal for high performance, high resolution purifications and separations available with 10 μm pores with particle sizes 100 A, 120 A and 300 A and functionalized formats (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
517.00 CHF - 7950.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
Verfahren Chromatography
Typ Silica Gel
Material Silica Gel
Partikelform Spherical
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 24
Produktcode Marke Porengröße Phase Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Phase Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30049004
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
300292
100 Å C8 Functionalized 100 g
545.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048994
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302056
100 Å C8 Functionalized 500 g
2335.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049016
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
301153
100 Å C8 Functionalized 1 kg
3985.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048964
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
300242
100 Å C18 Functionalized 100 g
545.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049019
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302054
100 Å C18 Functionalized 500 g
2335.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049027
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
300933
100 Å C18 Functionalized 1 kg
3985.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049028
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302061
100 Å DIOL Functionalized 100 g
590.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048993
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302062
100 Å DIOL Functionalized 500 g
2525.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048979
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302063
100 Å DIOL Functionalized 1 kg
4310.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049008
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
300293
120 Å C8 Functionalized 100 g
517.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048980
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302059
120 Å C8 Functionalized 500 g
2220.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048998
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
300277
120 Å C8 Functionalized 1 kg
3790.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049012
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
300270
120 Å C18 Functionalized 100 g
517.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048996
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302055
120 Å C18 Functionalized 500 g
2220.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049023
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
300266
120 Å C18 Functionalized 1 kg
3790.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048977
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302109
120 Å DIOL Functionalized 100 g
572.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048969
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302110
120 Å DIOL Functionalized 500 g
2455.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049018
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302060
120 Å DIOL Functionalized 1 kg
3720.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048981
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302111
120 Å NH2 Functionalized 100 g
572.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049032
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302112
120 Å NH2 Functionalized 500 g
2455.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049011
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302113
120 Å NH2 Functionalized 1 kg
4185.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049001
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
301284
300 Å C4 Functionalized 1 kg
7950.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048951
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
302068
300 Å C4 Functionalized 500 g
4660.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048986
Unterlagen ansehen
ZEOsphere
300866
300 Å C4 Functionalized 100 g
1090.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • High performance Spherical Silica Gel
  • High Purity
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • Wide Selection of functionalization options
  • High Chemical and mechanical stability
  • 100 A, 120 A, and 300 A pore sizes available
  • 10 μm particle size
  • Suitable for medium to high pressure
  • High loadability
  • Unsurpassed Service and Support
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash and process
Spezifikation
Spezifikation
10 μm
Silica Gel
Spherical
Chromatography
Silica Gel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZEOsphere™