Learn More
ZEOprep™ C18 Functionalized
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. C18 functionalized irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The C18 ligand gives the silica a non-polar surface, ideal for pharmaceuticals and more.
247.00 CHF - 4950.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 40 to 63 μm
Verfahren Chromatography
Typ Silica Gel
Material Silica Gel
Phase C18 Functionalized
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge Availability  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge Availability  
30049031
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ZEOprep
302089
60 Å, 5 kg 60 Å, 5 kg
4850.00 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 13-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048957
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ZEOprep
300190
60 Å, 100 g 60 Å, 100 g
247.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 13-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049006
Unterlagen ansehen
ZEOprep
302075
90 Å, 500 g 90 Å, 500 g
946.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 13-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048950
Unterlagen ansehen
ZEOprep
302090
90 Å, 5 kg 90 Å, 5 kg
4950.00 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 13-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049024
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ZEOprep
300191
60 Å, 1 kg 60 Å, 1 kg
1325.00 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 13-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048971
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ZEOprep
300175
90 Å, 100 g 90 Å, 100 g
247.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 13-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30049017
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ZEOprep
300176
90 Å, 1 kg 90 Å, 1 kg
1455.00 CHF
1 Kilogramm
Verfügbar ab: 13-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30048967
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ZEOprep
302074
60 Å, 500 g 60 Å, 500 g
859.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 13-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • C18 functionalized for RP applications
  • Irregualar Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducability
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spezifikation
Spezifikation
40 to 63 μm
Silica Gel
C18 Functionalized
Chromatography
Silica Gel
Irregular
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZEOprep™ C18 Functionalized