Learn More
Zeolith Y, Wasserstoff, Thermo Scientific Chemicals
Zeolith Y ist ein nützliches Metallaluminiumsilikat für die Proteomikforschung. Es wird als Crack-Katalysator in katalytischen Crack-Einheiten der Erdölraffinerie verwendet, um hochsiedende Anteile von rohem Petroleum in wertvollere Benzin-, Diesel- und andere Produkte umzuwandeln.
43.55 CHF - 485.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1318-02-1
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.043
MDL-Nummer MFCD00132601
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC-Name Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15412497
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045871.14
25 g
43.55 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15422497
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045871.22
100 g
88.40 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15432497
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045871.36
500 g
485.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zeolite Y is a useful metal aluminum silicate for proteomics research. It is used as a cracking catalyst in petroleum refinery catalytic cracking units to convert high-boiling fractions of petroleum crude to more valuable gasoline, diesel and other products. It is also used as a molecular sieve and as an adsorbent of a wide variety of cations, such as Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and others. Zeolite is used in the development of a variety of bioreactor devices and in the determination of serum triglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-283-8
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zeolith Y, Wasserstoff, Thermo Scientific Chemicals