Learn More
Zeolith, Typ: ZSM-5, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10762101
Zeolith, Typ: ZSM-5, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762101
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 10762101
Marke: Thermo Scientific Acros 279571000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 308081-08-5 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 308081-08-5
Summenformel C14H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 212.296
MDL-Nummer MFCD00132601
InChI-Schlüssel HSWPZIDYAHLZDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym atipamezole, antisedan, 4-2-ethyl-2-indanyl imidazole, 4-2-ethyl-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-1h-imidazole, atipamezol spanish, atipamezolum latin, unii-03n9u5jaf6, 1h-imidazole, 4-2-ethyl-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl, 5-2-ethyl-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-1h-imidazole, dsstox_cid_29061
PubChem CID 71310
IUPAC-Name 5-(2-Ethyl-1,3-dihydroinden-2-yl)-1H-imidazol
SMILES CCC1(CC2=CC=CC=C2C1)C3=CN=CN3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zeolite
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Glühverlust 10 % max. (1000°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Name des Produkts
Zeolith, Typ: ZSM-5, Thermo Scientific Chemicals >