Learn More
Zeolith-Mordenit, Natrium, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15462507
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zeolith-Mordenit, Natrium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462507
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 15462507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045876.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zeolithmordenit wird zur säurekatalysierten Isomerisierung von Alkanen und Aromaten eingesetzt
Zeolite mordenite is used for the acid-catalyzed isomerization of alkanes and aromatics. Used in detergent manufacturing for the applications of the removal of hardness. It is also used as Odor control, industrial absorbents, industrial fillers, gas absorption, soil remediation, wastewater filtration, flocculating agent, animal feeds, hydroponics, molecular sieves, desiccants, lightweight concrete, acoustics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1318-02-1
Summenformel Al2O5Si
Molekulargewicht (g/mol) 162.043
MDL-Nummer MFCD00132601
InChI-Schlüssel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, naturalMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9942228
IUPAC-Name Dioxosilan;oxo(oxoalumanyloxy)aluman
SMILES O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zeolite mordenite, sodium
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW20K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number045876.14,045876.36,045876.22
ChargennummerZ06H040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045876.14,045876.36,045876.22
ChargennummerP30H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045876.14,045876.36,045876.22
ChargennummerU22E062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045876.14,045876.36,045876.22
ChargennummerZ04B027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number045876.14,045876.36,045876.22
Name des Produkts
Zeolith-Mordenit, Natrium, Thermo Scientific Chemicals >