Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Zenon™ Rabbit IgG Markierungskits
Marke:  Invitrogen™ Z25302
899.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10247492
  • 1124.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 488 Kaninchen-IgG-Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Labeling Kit
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 488 Kaninchen-IgG-Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 250 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
Alexa Fluor 488
IgG
Alexa Fluor
50 Reaktionen
495/519
Zenon
Grün
Kaninchen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2775991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog NumberZ25302
Chargennummer2591229 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2023 Catalog NumberZ25302
Chargennummer2521153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2022 Catalog NumberZ25302
Chargennummer2381758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2021 Catalog NumberZ25302
Chargennummer2309165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2021 Catalog NumberZ25302
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.