Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Zenon™ Rabbit IgG Markierungskits
Marke:  Invitrogen™ Z25352
896.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10134712
  • 1120.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Biotin-XX Kaninchen-IgG Kennzeichnungsreagenz (125 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 125 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Labeling Kit
Enthält 1 Fläschchen Zenon Biotin-XX Kaninchen-IgG Kennzeichnungsreagenz (125 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 125 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Zenon
Farblos
Kaninchen
25 Reaktionen
< 1 bis 20 μg
Biotin-XX
IgG
Biotin und andere Hapten
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2833434 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog NumberZ25352
Chargennummer2549399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog NumberZ25352
Chargennummer2465024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2022 Catalog NumberZ25352
Chargennummer2441384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2021 Catalog NumberZ25352
Chargennummer2397924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2021 Catalog NumberZ25352
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.