Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Rabbit IgG Labeling Kits
Zenon™ Rabbit IgG Markierungskits
Marke: Invitrogen™ Z25306
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 568 Kaninchen-IgG-Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Generieren Sie Antikörper(IgG)-Konjugate für die Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC), Durchflusszytometrie und Zellbildgebung mit den Invitrogen Zenon™ Kaninchen-IgG-Markierungskits. Vereinfachen Sie Ihre Laboranwendungen und reduzieren Sie die Kreuzreaktivität von Antikörpern, während Sie gleichzeitig eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen erreichen.
Erzielen Sie mit den Zenon™ Kaninchen-IgG-Markierungskits schnelle, vielseitige und zuverlässige Fluorophor-, Biotin- oder Enzym-markierte IgG-Primärantikörper. Diese Kits verwenden Alexa Fluor Fluorophore, Biotin, Pacific Blue oder Enzyme wie R-Phycoerythrin und Allophycocyanin, die an monovalente, affinitätsgereinigte Fab-Fragmente angehängt sind. Die Fab-Fragmente wiederum sind gegen den Fc-Anteil der primären IgG-Antikörper gerichtet und binden diesen. Nur eine geringe Menge an Ausgangsmaterial wird benötigt, und die Methode ist für eine effiziente Markierung von Antikörpern in Serum, Aszites oder Hybridomsuspensionen optimiert. Da die Zenon Markierungsmethode auf Immunselektivität basiert, ist die Entfernung exogener Proteine (wie Serum) oder aminhaltiger Puffer von dem Zielantikörper nicht erforderlich, was den Prozess vereinfacht.Die Zenon Markierungstechnologie vereinfacht die Verwendung mehrerer Maus-Antikörper in demselben Färbeprotokoll erheblich. Zenon Tricolor-Markierungskits enthalten ausreichend Materialien für zehn Markierungsreaktionen mit jeder der drei verschiedenen fluoreszierenden Farben.
Wichtige Merkmale der Zenon Markierungstechnologie:
• Markierte Antikörper sind in der Regel in 10 Minuten gebrauchsfertig
• Erfordert nur 1 bis 20 µg Primärantikörper
• Einfach – keine Aufreinigung erforderlich
• Flexibel – Auswahl aus verschiedenen Fluorophoren, Biotin, HRP, alkalischer Phosphatase
• Multiplex mit anderen monoklonalen Maus-Antikörpern gleichzeitig
• Kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie ICC, IHC, Durchflusszytometrie und Zellbildgebung eingesetzt werden.
Vorteile der Verwendung von Zenon Antikörpermarkierungskits:
Kosteneinsparungen
Zenon Antikörpermarkierungskits liefern eine preisgünstige und reproduzierbare Methode zur Kennzeichnung von Primärantikörpern mit nur 0,4 µg in 2 µl, mit minimalem Anfall von teuren oder schwer zu ermittelnden Antikörpern oder übermäßigen Waschschritten, die das Risiko eines Produktverlusts bergen.
Sensitivität
Kennzeichnen Sie Ihre primären Antikörper, ohne deren Antigenbindungsaffinität zu beeinträchtigen: Zenon Farbstoff- und Enzym-markierte Fab-Fragmente, die auf den Fc-Anteil (Schwanzregion) gerichtet sind, werden während ihrer Vorbereitung affinitätsgereinigt, um eine hohe Affinität und Selektivität für den Fc-Anteil des entsprechenden Primärantikörpers zu gewährleisten. Das Verfahren zur chemischen Markierung der Zenon Fab-Fragmente schützt deren Fc-Bindungsstelle, was zu mehr aktiven Markierungsreagenzien führt.
Schnelligkeit
Vor der Verwendung von Zenon Fab-Fragmenten in Ihren Laboranwendungen ist kein Aufreinigungsverfahren erforderlich. Die Bildung des Fab-Antikörper-Komplexes erfolgt in weniger als 5 Minuten, gefolgt von einem 5-minütigen Blockierungsschritt. Während dieser Zeit werden fast alle Primärantikörper in der Mischung mit den markierten Fab-Fragmenten gekennzeichnet.
Einfachheit
Die Fab-Antikörper-Komplexe weisen Fluoreszenz oder enzymatische Aktivität auf mit einer ähnlichen Intensität wie direkt markierte Primärantikörper. Der Umfang der Antikörpermarkierung kann so einfach geändert werden, wie die Menge des während der Reaktion zugesetzten Zenon-Markierungsreagenz. Sobald die Markierungskomplexe gebildet sind, können sie sofort verwendet werden, ohne dass eine Antikörperaufreinigung erforderlich ist.
Zuverlässigkeit
Der Zenon Fab-Antikörperkomplex ist stabil und ermöglicht die anschließende oder gleichzeitige Markierung verschiedener Zielzellen und Gewebe mit unterschiedlichen Komplexen. Nach dem Färben kann ein Aldehyd-basierter Fixierschritt verwendet werden, um die Übertragung verschiedener Markierungen zwischen unterschiedlichen Primärantikörpern zu verhindern und so das anfängliche Färbemuster zu erhalten.
Kundenspezifisch
Unser individualisierter Antikörper-Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Spezifikation
Labeling Kit | |
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 568 Kaninchen-IgG-Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Kaninchen-IgG, 250 µl). Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
|
< 1 bis 20 μg | |
Alexa Fluor 568 | |
IgG | |
Alexa Fluor |
50 Reaktionen | |
578/603 | |
Zenon | |
Rot-Orange | |
Kaninchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.