Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG2a Labeling Kits
Erfahren Sie mehr über Invitrogen Zenon™ Mouse IgG2a Antibody Isotype Labeling Kits für mehrfarbige ICC-, IHC- und Durchflusszytometrieanwendungen.
Marke:  Invitrogen™ Z25108
1026.00 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10730584
  • 1120.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 647 Maus-IgG2a Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Labeling Kit
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 647 Maus-IgG2a Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierungsreagenz (Maus-IgG, 250 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
Alexa Fluor 647
IgG2a
Alexa Fluor
50 Reaktionen
650/668
Zenon
Tiefrot
Maus
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2936209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberZ25108
Chargennummer2850249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog NumberZ25108
Chargennummer2747456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2023 Catalog NumberZ25108
Chargennummer2626479 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberZ25108
Chargennummer2559253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2023 Catalog NumberZ25108
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG2a Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.