Learn More
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG2a Labeling Kits
Erfahren Sie mehr über Invitrogen Zenon™ Mouse IgG2a Antibody Isotype Labeling Kits für mehrfarbige ICC-, IHC- und Durchflusszytometrieanwendungen.
Marke:  Invitrogen™ Z25107
1012.70 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10063302
  • 1104.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 594 Maus-IgG2a Kennzeichnungsreagenz (250 μl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierreagenz (Maus-IgG, 250 μl).
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Labeling Kit
Enthält 1 Fläschchen Zenon Alexa Fluor 594 Maus-IgG2a Kennzeichnungsreagenz (250 µl) und 1 Fläschchen Zenon Blockierungsreagenz (Maus-IgG, 250 µl).
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
< 1 bis 20 μg
Alexa Fluor 594
IgG2a
Alexa Fluor
50 Reaktionen
590/617
Zenon
Rot
Maus
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2626478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog NumberZ25107
Chargennummer2373635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2022 Catalog NumberZ25107
Chargennummer2160397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2021 Catalog NumberZ25107
Chargennummer2035154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2018 Catalog NumberZ25107
Chargennummer1999454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/06/2018 Catalog NumberZ25107
Name des Produkts
Invitrogen™ Zenon™ Mouse IgG2a Labeling Kits > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.