Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 40X Objective, Plan-Neofluar (0.75 NA)
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Marke: Thermo Scientific™ N010099
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Fügen Sie eine Vielzahl von Vergrößerungen mit Carl Zeiss™ und Olympus™ Objektivlinsen für Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA-Lesegeräte und die Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform hinzu.
Spezifikation
Objektivlinse | |
Zeiss 40x Objektiv, Plan-Neofluar (0,75 NA) | |
Trocken | |
Each |
Zeiss | |
ArrayScan HCA-Lesegeräte | |
40x (0,75 NA) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeiss 40X Objective, Plan-Neofluar (0.75 NA) > Zeiss 40x Objektiv, Plan-Neofluar (0,75 NA)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur