Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL
The new and enhanced Zeba Spin and Micro Spin Desalting columns and plates are designed for efficient desalting and buffer exchanging proteins with a molecular weight >40 kDa and removing small molecules less than 2 kDa. They provide exceptional desalting and protein recovery performance.
Marke:  Thermo Scientific™ A40002471
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30245278
  • 209.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
20 mL Zeba Desalting Resin Bed
Small molecule removal and buffer exchange
Spin Column
Size-exclusion, Proprietary Resin
Zeba™
5 Columns
4 to 10 mL
Standard Table-top Centrifuge
Store at 4°C
Buffer Exchange, Protein
40 kDa
Single-use
20 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK405016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/12/2024 Catalog NumberA40002471
ChargennummerZI404463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA40002471
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog NumberA40002471
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Desalting Columns and Plates, 40K MWCO, 75 μL–10 mL > Format: Spin Column, Quantity: 5 Columns