Learn More
ZD 7288, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001158
Zum Warenkorb hinzufügen
ZD 7288, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001158
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001158
Marke: Tocris Bioscience 1000/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Inhibits pacemaker (If) current
ZD 7288 is a sino-atrial node function modulator; blocks the hyperpolarization activated cation current If (HCN channel). Blocks Ih in central neurons. Increases NMDA-evoked noradrenaline release in rat brain in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133059-99-1
Summenformel C15H21ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 292.811
InChI-Schlüssel DUWKUHWHTPRMAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zeneca zd7288, 4-n-ethyl-n-phenylamino-1,2-dimethyl-6-methylamino pyrimidinium chloride, n-ethyl-1,6-dihydro-1,2-dimethyl-6-methylimino-n-phenyl-4-pyrimidinamine monohydrochloride, 4-pyrimidinamine, n-ethyl-1,6-dihydro-1,2-dimethyl-6-methylimino-n-phenyl-, monohydrochloride, n-ethyl-1,6-dihydro-1,2-dimethyl-6-methylimino-n-phenyl-4-pyrimidinamine hydrochloride, c15h20n4.hcl, n-ethyl-1,2-dimethyl-6-methylimino-n-phenylpyrimidin-4-amine hydrochloride, n-ethyl-1,2-dimethyl-6-methylimino-n-phenyl-1,6-dihydropyrimidin-4-amine hydrochloride
PubChem CID 123983
IUPAC-Name N-ethyl-1,2-dimethyl-6-methylimino-N-phenylpyrimidin-4-amine;hydrochloride
SMILES CCN(C1=CC=CC=C1)C2=CC(=NC)N(C(=N2)C)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ZD 7288
Menge 50 mg
Formelmasse 292.81
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZD 7288, Tocris Bioscience™ >