Learn More
ZD 7288, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
ZD 7288 is a sino-atrial node function modulator; blocks the hyperpolarization activated cation current If (HCN channel). Blocks Ih in central neurons. Increases NMDA-evoked noradrenaline release in rat brain in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ZD 7288 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 292.81 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZD 7288, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur