Learn More
Tocris Bioscience™ ZD 7155 hydrochloride
Selective non-peptide AT1 antagonist
251.00 CHF - 979.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,7-Diethyl-3,4-dihydro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one hydrochloride
CAS 146709-78-6
Prozentgehaltsbereich >98%
Löslichkeit Soluble to 25mM in ethanol
Summenformel C26H26N6O.HCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18015922
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
1211/10
10 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
18086032
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
1211/50
50 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
A potent and selective competitive antagonist for the angiotensin II type 1 (AT1) receptor. Displaces [125I]-angiotensin II binding with an IC50 value of 3.8 nM in guinea pig adrenal gland membranes. Orally active, and is more potent and longer-acting than the prototype AT1 antagonist, losartan.
Spezifikation
Spezifikation
5,7-Diethyl-3,4-dihydro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,6-naphthyridin-2(1H)-one hydrochloride
>98%
C26H26N6O.HCl
146709-78-6
Soluble to 25mM in ethanol
Observed MW: 474.99
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Desiccate at +4°C
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ ZD 7155 hydrochloride