Learn More
Zatebradine hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18095902
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zatebradine hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18095902
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18095902
Marke: Tocris Bioscience 2202/10
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Blocks hyperpolarization-activated current (If)
Bradycardic agent that produces use-dependent inhibition of hyperpolarization-activated current If (HCN channel) in sinoatrial node cells (EC50 = 480 nM) and Purkinje fibres. Displays negative chronotropic activity in isolated guinea pig atria (EC50 of 13.4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91940-87-3
Summenformel C26H37ClN2O5
Molekulargewicht (g/mol) 493.041
InChI-Schlüssel ZRNKXJHEQKMWCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zatebradine hydrochloride, unii-wjb7dyv16a, wjb7dyv16a, ul-fs49, dsstox_cid_25745, dsstox_rid_81090, dsstox_gsid_45745, zatebradine hcl, ul-fs 49
PubChem CID 3045335
IUPAC-Name 3-[3-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one;hydrochloride
SMILES CN(CCCN1CCC2=CC(=C(C=C2CC1=O)OC)OC)CCC3=CC(=C(C=C3)OC)OC.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zatebradine hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 493.04
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zatebradine hydrochloride, Tocris Bioscience™ >