Learn More
Zanamivir-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16554364
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zanamivir-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16554364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 16554364
Marke: Thermo Scientific Acros 462960010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Alpha-Vektor ZANAMIVIR
Chemischer Name oder Material Zanamivir monohydrate
CAS 1260601-68-0
Schmelzpunkt 256°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 4 % to 9 % (1 g, 105°C) (vacuum)
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12 H20 N4 O7 . H2 O
MDL-Nummer MFCD00866966
Menge 1 g
Spezifische Drehung 36° to 38° (20°C, 589 nm) (1 % aq. soln.)(20°C, 589 nm) (on dry substance)
Molekulargewicht (g/mol) 350.33
Formelmasse 350.33
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number462960010
ChargennummerA0449078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number462960010
ChargennummerA0445791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number462960010
ChargennummerA0444825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Catalog Number462960010
ChargennummerA0411117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2021 Catalog Number462960010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zanamivir-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals >