Learn More
Fisherbrand™ Teströhrchen-Gestell, Z-Form, Aluminium
Diese rostbeständigen und kippsicheren Reagenzglasgestelle in Z-Form eignen sich optimal zur Aufnahme empfindlicher Reagenzgläser in Labor- oder Forschungsumgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 6877
Artikelnummer. 11512672
  • 14.95 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Z-förmige Reagenzglasgestelle aus Aluminium widerstehen Rostbildung
  • Die schwere, niedrige Form verhindert das Umkippen
  • Positionen: 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
5 x 28mm, 6 x 19mm, 8 x 13mm
3
114 mm
Aluminium
Ja
Je 1
76 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Teströhrchen-Gestell, Z-Form, Aluminium > Höhe: 76mm