Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Gly-Gly-Leu-7-Amino-4-methylcumarin
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64796.#0
75.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
5 mg | |
-30°bis -10 °C | |
Gehäuse C28H32N4O7 | |
Z-Gly-Gly-Leu-AMC; Z-GGL-AMC | |
Z-Gly-Gly-Leu-7-Amin-4-methylcumarin |
Weiß bis Blassgelb | |
Ein fluorogenes Substrat für die Chymotrypsin-ähnliche Aktivität des Proteasoms | |
536,57 | |
Lichtempfindlich | |
Pulver |