Learn More
Yttriumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323858
Verfügbar ab: 07-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttriumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323858
25 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Artikelnummer. 11323858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040299.DH
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-65-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis, ohne Ta)
Menge 25 mm
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Mylar, unter Argon
Gewicht ≈0.14g/mm
Form Stange, gegossen, Durchmesser ca.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS08I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
ChargennummerF29L05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
ChargennummerG17K35 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
ChargennummerD10T018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
ChargennummerJ10S022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040299.DH,040299.DJ,040299.HF,040299.DM
Name des Produkts
Yttriumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis ohne Ta), Thermo Scientific Chemicals >