Learn More
Yttrium(III)-sulfid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378378
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-sulfid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378378
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11378378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039565.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12039-19-9 | S3Y2 | 273.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12039-19-9
Summenformel S3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 273.99
MDL-Nummer MFCD00058806
InChI-Schlüssel BPMRLDMEAPSVQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium sulfide, diyttrium trisulphide, yttrium iii sulfide, yttrium sulfide y2s3, yttrium 3+ trisulfide, diyttrium 3+ ion trisulfanediide, yttrium iii sulfide trace rare earth metals basis 1gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 166021
SMILES [S--].[S--].[S--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) sulfide
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3134
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Yttrium(3+); Trisulfid
Formelmasse 273.93
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Like rotten eggs
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW11D068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog Number039565.06,039565.03,039565.14
ChargennummerX16B020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number039565.06,039565.03,039565.14
ChargennummerK21L22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039565.06,039565.03,039565.14
ChargennummerW24H040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039565.06,039565.03,039565.14
ChargennummerK09P11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039565.06,039565.03,039565.14
Name des Produkts
Yttrium(III)-sulfid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >