Learn More
Yttrium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Yttrium(III) sulfate octahydrate is used as a laboratory reagent, colorant, structural ceramics, optical glasses and catalysts. It finds application in electrical components and photo-optical materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Yttrium(III) sulfate octahydrate |
Farbe | Weiß bis gelb |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 50 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Merck Index | 14,10107 |
Löslichkeitsinformationen | Water solubility decreases with increasing temperature; Soluble in water. |
Formelmasse | 610.11 (465.99 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |
Güte | Reacton™ |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N14L011 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | 014561.18,014561.30 |
X16J058 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | 014561.18,014561.30 |
W06J052 | Analysenzertifikat | 25/09/2023 | 014561.18,014561.30 |
W06J044 | Analysenzertifikat | 25/09/2023 | 014561.18,014561.30 |
T24B050 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 014561.18,014561.30 |