Learn More
Yttrium(III)-sulfat-Hydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322258
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-sulfat-Hydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322258
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11322258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013155.14
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011472
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) sulfate hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Formelmasse 465.99 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW22I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number013155.22,013155.14
ChargennummerD12P10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number013155.22,013155.14
ChargennummerD28Q27 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number013155.22,013155.14
Name des Produkts
Yttrium(III)-sulfat-Hydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >