Learn More
Yttrium(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
49.54 CHF - 224.44 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14017-56-2 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00150430 |
Synonym | yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11450311
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040580.NB |
5 g | N/A | ||||||
11460311
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040580.ND |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14017-56-2 | |
MFCD00150430 | |
yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate |
Spezifikation
Yttrium(III) perchlorate | |
Farblos | |
MFCD00150430 | |
yttrium perchlorate, acmc-20aj91, yttrium perchlorate 6h2o, yttrium iii perchlorate solution, perchloric acid yttrium iii salt, yttrium 3+ triperchlorate | |
Reagenz |
14017-56-2 | |
Flüssig | |
UN3211 | |
495.34 (387.25 Anhydrous) | |
50% w/w aq. soln. |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H272-H314
May intensify fire
oxidizer.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
P221-P210-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.