Learn More
Yttrium(III)-oxid, 99.999 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
84.80 CHF - 674.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-36-9 |
---|---|
Summenformel | O3Y2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 225.81 |
MDL-Nummer | MFCD00011473 |
InChI-Schlüssel | RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Diyttrium(3+) Trioxidandiid |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11366198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011182.14 |
25 g |
84.80 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11356198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011182.22 |
100 g |
245.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011182.A1 |
1 kg |
674.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-36-9 | |
225.81 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] |
O3Y2 | |
MFCD00011473 | |
Diyttrium(3+) Trioxidandiid |
Spezifikation
Yttrium(III) oxide | |
1314-36-9 | |
Pulver | |
O3Y2 | |
Insoluble in water. Soluble in alcohol dilute acids | |
[O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3] | |
225.81 | |
Geruchsneutral |
2410°C | |
Weiß | |
99.999% (REO) | |
MFCD00011473 | |
RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N | |
Diyttrium(3+) Trioxidandiid | |
225.81 | |
5.01 |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZG3850000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen