Learn More
Yttrium(III)-oxid, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386188
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-oxid, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386188
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11386188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011180.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
Yttriium(III) oxide is used to make phosphors for color TV tubes, yttrium iron garnets for use as microwave filters, high temperature superconductors, as a mineralizing agent for the formation of spinel and as a stabilizer for high-temperature service materials. It is presurcor for important inorganic compounds. It is a potential solid-state laser material which allows the efficient operation both in continuous operation and in pulsed regimes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In Leuchtmitteln für Farbfernsehröhren, in Mikrowellen-Filtern und als Stabilisator für Hochtemperatur-Servicematerialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) oxide
Schmelzpunkt 2410°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in alcohol and dilute acids
Formelmasse 225.81
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Dichte 5.01 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ23K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number011180.18,011180.30,011180.A1
ChargennummerR10K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number011180.18,011180.30,011180.A1
ChargennummerP22K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number011180.18,011180.30,011180.A1
ChargennummerU04J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2023 Catalog Number011180.18,011180.30,011180.A1
ChargennummerN17J050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2023 Catalog Number011180.18,011180.30,011180.A1
Name des Produkts
Yttrium(III)-oxid, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >