Learn More
Yttrium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-36-9 | O3Y2 | 225.81 g/mol
49.45 CHF - 472.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-36-9
Summenformel O3Y2
Molekulargewicht (g/mol) 225.81
MDL-Nummer MFCD00011473
InChI-Schlüssel RUDFQVOCFDJEEF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diyttrium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Y+3].[Y+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10199222
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
194610100
10 g Glasflasche
49.45 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10193920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
194610500
50 g Glasflasche
135.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15720829
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
194612500
250 g Glasflasche
472.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-233-5
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Yttrium(III)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals