Learn More
Yttrium(III)-oxalat-Nonahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
135.00 CHF - 563.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13266-82-5 |
---|---|
Summenformel | C6H18O21Y2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 604.001 |
MDL-Nummer | MFCD00150502 |
InChI-Schlüssel | CTXJKXXQOORSKU-UHFFFAOYSA-H |
PubChem CID | 131872179 |
IUPAC-Name | Oxalat; Yttrium(3+); Nonahydrat |
SMILES | C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11352508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014562.18 |
50 g |
135.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11342508
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014562.30 |
250 g |
563.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Yttrium oxalate is applied in ceramics, glass, and electronics. It is an important material for tri-bands rare Earth phosphors and yttrium-iron-garnets, which are very effective microwave filters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13266-82-5 | |
604.001 | |
CTXJKXXQOORSKU-UHFFFAOYSA-H | |
Oxalat; Yttrium(3+); Nonahydrat |
C6H18O21Y2 | |
MFCD00150502 | |
131872179 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3] |
Spezifikation
Yttrium(III) oxalate nonahydrate | |
13266-82-5 | |
Kristallin | |
C6H18O21Y2 | |
MFCD00150502 | |
Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Y+3].[Y+3] | |
604.001 | |
604.01 (441.87 Anhydrous) |
(decomposition) | |
Weiß | |
(REO) | |
Y2(C2O4)3·9H2O | |
UN3288 | |
CTXJKXXQOORSKU-UHFFFAOYSA-H | |
Oxalat; Yttrium(3+); Nonahydrat | |
131872179 | |
99.9% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302-H312
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:TOXISCHER FESTSTOFF, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen