Learn More
Yttrium(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13470-38-7
161.75 CHF - 627.17 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13470-38-7
MDL-Nummer MFCD00054144
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11328627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035744.03
1 g
161.75 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11338627
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035744.06
5 g
627.17 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Yttrium(III) iodide, is used as a starting material for YBCO superconducting materials in a lower temperature preparation. Applied in the solid-state synthesis of a new compound, Y21I18C14B7, which is the first example of a rare earth metal halide with interstitial halogen atoms with misfit characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13470-38-7
MFCD00054144
Spezifikation
Yttrium(III) iodide
Ultra dry
Pulver/Brocken
MFCD00054144
469.62
Ampulle
1,004°C
13470-38-7
(REO)
Soluble in water.
99.9%
Hygroskopisch
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-737-1
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Yttrium(III)-iodid, ultratrocken, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals