Learn More
Yttrium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366898
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366898
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11366898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013650.14
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Yttrium(III) fluoride is used in the production of yttrium metal, glasses and ceramics. It is also used in the preparation of low-index film layers, which exhibit good transparency in the UV through infrared regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-49-4
Summenformel F3Y
Molekulargewicht (g/mol) 145.90
MDL-Nummer MFCD00049714
InChI-Schlüssel RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1387°C
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Klumpen/Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids. Insoluble in water.
Formelmasse 145.9
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY25K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number013650.14,013650.36
Chargennummer10247373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number013650.14,013650.36
ChargennummerQ21J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog Number013650.14,013650.36
ChargennummerR10I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number013650.14,013650.36
ChargennummerY17G035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013650.14,013650.36
Name des Produkts
Yttrium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >