Learn More
Yttrium(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
auf Anfrage - 434.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12741-05-8 |
---|---|
Summenformel | Cl3Y |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.26 |
MDL-Nummer | MFCD00149941 |
InChI-Schlüssel | PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride |
PubChem CID | 57347377 |
IUPAC-Name | Yttrium(3+); Trichlorid; Hydrat |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11326208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.06 |
5 g |
auf Anfrage
5 Gramm |
N/A | ||||||
11316208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.14 |
25 g |
64.20 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11336208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.22 |
100 g |
198.65 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11346208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.30 |
250 g |
434.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Yttrium(III) chloride is used a precursor for the synthesis of optically active crystals and as a starting material for the synthesis of polymerization catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12741-05-8 | |
195.26 | |
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K | |
57347377 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3] |
Cl3Y | |
MFCD00149941 | |
yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride | |
Yttrium(3+); Trichlorid; Hydrat |
Spezifikation
Yttrium(III) chloride hydrate | |
Rosa bis Weiß | |
(REO) | |
YCl3·xH2O | |
14,10107 | |
Soluble in water,pyridine,ethanol. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3] | |
195.26 | |
195.26 (Anhydrous) | |
Reacton™ | |
Hygroskopisch |
12741-05-8 | |
Kristalline Aggregate | |
Cl3Y | |
MFCD00149941 | |
yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride | |
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K | |
Yttrium(3+); Trichlorid; Hydrat | |
57347377 | |
99.99% | |
Geruchsneutral | |
2.18g/mL |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern