Learn More
Yttrium(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12741-05-8 | Cl3Y | 195.26 g/mol
57.65 CHF - 538.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12741-05-8
Summenformel Cl3Y
Molekulargewicht (g/mol) 195.26
MDL-Nummer MFCD00149941
InChI-Schlüssel PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PubChem CID 57347377
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11396198
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011184.14
25 g
57.65 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11386198
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011184.22
100 g
135.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11306208
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011184.36
500 g
538.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Yttrium(III) chloride hydrate acts as a source to prepare highly active and enantioselective yttrium precatalysts for asymmetric hydroamination of gem-disubstituted aminoalkenes. It is used as a precursor for the synthesis of yttrium oxide nanocrystallites. It employs in the crystal structure determination of macromolecules such as proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Yttrium(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals