Learn More
Yttrium(III)-chlorid-Hexahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-94-2 | Cl3Y·6H2O | 303.35 g/mol
124.00 CHF - 441.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-94-2 |
---|---|
Summenformel | Cl3Y·6H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 303.35 |
MDL-Nummer | MFCD00149941 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10420671
|
Thermo Scientific Acros
199180500 |
50 g | Glasflasche |
124.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10216640
|
Thermo Scientific Acros
199182500 |
250 g | Glasflasche |
441.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
10025-94-2 | |
Cl3Y·6H2O | |
303.35 | |
MFCD00149941 |
Spezifikation
Yttrium(III) chloride hexahydrate | |
99.9% | |
Weiß | |
99.90% | |
YCl3·6H2O | |
14, 10107 | |
303.35 | |
99.9% |
100,0 °C | |
10025-94-2 | |
Anhaftende Kristalle oder kristallines Pulver | |
Cl3Y·6H2O | |
MFCD00149941 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols | |
303.35 | |
Spurenmetallbasis |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZG3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Yttrium(III) chloride hexahydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.