Learn More
Yttrium(III)-Carbonathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388578
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-Carbonathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388578
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11388578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040651.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 38245-39-5 | C3O9Y2 | 357.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-39-5
Summenformel C3O9Y2
Molekulargewicht (g/mol) 357.84
MDL-Nummer MFCD00149943
InChI-Schlüssel QVOIJBIQBYRBCF-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name diyttrium(3+) tricarbonate
SMILES [Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) carbonate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,10107
Formelmasse 357.84 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number040651.30,040651.18
ChargennummerM20I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040651.30,040651.18
ChargennummerE03W001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040651.30,040651.18
ChargennummerG17T021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040651.30,040651.18
ChargennummerR26H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040651.30,040651.18
Name des Produkts
Yttrium(III)-Carbonathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >