Learn More
Yttrium(III)-Bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11372258
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium(III)-Bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372258
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Artikelnummer. 11372258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013158.22
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00049710
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium(III) bromide hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 328.63 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR12J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2023 Catalog Number013158.14,013158.22
ChargennummerE10S047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013158.14,013158.22
ChargennummerI03U016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013158.14,013158.22
ChargennummerB25P17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013158.14,013158.22
ChargennummerD05Y043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013158.14,013158.22
Name des Produkts
Yttrium(III)-Bromidhydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >