Learn More
Yttrium(III)-acetattetrahydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 85949-60-6 | C6H17O10Y | 338.10 g/mol
102.00 CHF - 312.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 85949-60-6 |
---|---|
Summenformel | C6H17O10Y |
Molekulargewicht (g/mol) | 338.10 |
MDL-Nummer | MFCD00013048 |
InChI-Schlüssel | AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC-Name | yttrium(3+) triacetate tetrahydrate |
SMILES | O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11366208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011186.14 |
25 g |
102.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11356208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011186.22 |
100 g |
312.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Yttrium(III) acetate tetrahydrate is used as laboratory reagents, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
85949-60-6 | |
338.10 | |
AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K | |
O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C6H17O10Y | |
MFCD00013048 | |
yttrium(3+) triacetate tetrahydrate |
Spezifikation
Yttrium(III) acetate tetrahydrate | |
85949-60-6 | |
99.99% (REO) | |
MFCD00013048 | |
AIQRTHPXPDTMBQ-UHFFFAOYSA-K | |
yttrium(3+) triacetate tetrahydrate | |
338.10 (266.04 Anhydrous) |
(decomposition) | |
Kristalline Aggregate | |
C6H17O10Y | |
Soluble in Hot water. | |
O.O.O.O.[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
338.10 | |
1.5 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 245-612-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen