Learn More
Yttrium(III)-2,4-pentandionathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 207801-29-4 | C15H21O6Y | 386.23 g/mol
221.00 CHF - 521.22 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 207801-29-4
Summenformel C15H21O6Y
Molekulargewicht (g/mol) 386.23
MDL-Nummer MFCD00013509
InChI-Schlüssel CKIVBSKECCTIAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris acetylacetonato yttrium n-hydrate, 3e-4-bis 2e-4-oxopent-2-en-2-yl oxy yttrio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 90471001
SMILES [Y+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11302258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013154.14
25 g
221.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11312258
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013154.22
100 g
521.22 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Yttrium(III) 2,4-pentanedionate hydrate acts as a precursor with europium nitrate and used for the preparation of eurobium-doped yttrium orthovanadate nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 239-607-2
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Yttrium(III)-2,4-pentandionathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals