Learn More
Yttrium-Folie, 0.64 mm (0.025 Zoll) Dicke, 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Form: Ca. 1.8 g/25 x 25 mm
193.00 CHF - 645.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-65-5 |
---|---|
Summenformel | Y |
Molekulargewicht (g/mol) | 88.91 |
MDL-Nummer | MFCD00011468 |
InChI-Schlüssel | VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element |
PubChem CID | 23993 |
ChEBI | CHEBI:33331 |
IUPAC-Name | Yttrium |
SMILES | [Y] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11356597
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000616.FF |
25 x 25 mm |
193.00 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11305719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000616.FI |
50 x 50 mm |
645.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-65-5 | |
88.91 | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
23993 | |
Yttrium |
Y | |
MFCD00011468 | |
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element | |
CHEBI:33331 | |
[Y] |
Spezifikation
Yttrium | |
Rare Earth Oxides Content | |
Gray foil | |
Y | |
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element | |
[Y] | |
88.91 | |
CHEBI:33331 | |
Folie, 0.64 mm (0.025 Zoll) dick |
Grau | |
7440-65-5 | |
99.90% | |
MFCD00011468 | |
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N | |
Yttrium | |
23993 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-174-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen