Learn More
Yttrium-Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 0.999, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331479
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium-Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782228
25 x 25 mm, 25 Millimeter
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11331479
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013960.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.7 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-65-5
Summenformel Y
Molekulargewicht (g/mol) 88.91
MDL-Nummer MFCD00011468
InChI-Schlüssel VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC-Name Yttrium
SMILES [Y]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium
Farbe Grau
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Aussehen Gray foil
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
Name des Produkts
Yttrium-Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, 0.999, Thermo Scientific Chemicals >