Learn More
Yttrium-Aluminium-Klumpen, 99.9 % (Metallbasis ohne Ca), max. Ca 1 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11312038
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Yttrium-Aluminium-Klumpen, 99.9 % (Metallbasis ohne Ca), max. Ca 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312038
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11312038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012949.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Yttrium Aluminum lump
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Y:Al; 87:12 wt%
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ca), Ca 1 % max.
MDL-Nummer MFCD01074900
Menge 100 g
Reinheit (%) 99.9%
Form Klumpen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP07I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer012949.22,012949.14
ChargennummerF4421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer012949.22,012949.14
ChargennummerX24F043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer012949.22,012949.14
ChargennummerF4385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer012949.22,012949.14
ChargennummerP27F038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer012949.22,012949.14
Name des Produkts
Yttrium-Aluminium-Klumpen, 99.9 % (Metallbasis ohne Ca), max. Ca 1 %, Thermo Scientific Chemicals >