Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yttria-stabilisierte zylindrische Zirkonoxid-Tiegel
262.00 CHF - 961.00 CHF
Spezifikation
Material Zirconium Oxide
Menge 1 Stück
Product Type Yttria-stabilisierte zylindrische Zirkonoxid-Tiegel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15453825
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
041273.KF
20mm 37mm 5 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15473825
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
041275.KF
37mm 72mm 50 ml
461.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15493825
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
041277.KF
55mm 112mm 200mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15463825
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
041274.KF
24mm 43mm 10mL
496.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15483825
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
041276.KF
45mm 90mm 100 ml
577.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Zirconium Oxide
1 Stück
Yttria-stabilisierte zylindrische Zirkonoxid-Tiegel
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Yttria-stabilisierte zylindrische Zirkonoxid-Tiegel