Learn More
Ytterbium-Pulver, -40 mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15490957
Zum Warenkorb hinzufügen
Ytterbium-Pulver, -40 mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490957
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 15490957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000408.04
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
In Glasflaschen unter Argon verpackt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-64-4
Summenformel Yb
Molekulargewicht (g/mol) 173.05
MDL-Nummer MFCD00011286
InChI-Schlüssel NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mnq4o4wsi1, hydride, mnq4o4wsi1, foil, 3n, yterbio, ingot, powder, ii ion, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23992
ChEBI CHEBI:33381
IUPAC-Name Ytterbium
SMILES [Yb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ytterbium
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Formelmasse 173.04
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 6.97
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW05J033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number000408.04,000408.09
ChargennummerM21I029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000408.04,000408.09
ChargennummerB16S011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000408.04,000408.09
ChargennummerC16R028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000408.04,000408.09
ChargennummerK07R059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000408.04,000408.09
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ytterbium powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Ytterbium-Pulver, -40 mesh, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >