Learn More
Ytterbium(III)-oxid, 99.998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
88.00 CHF - 340.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-37-0 |
---|---|
Summenformel | O3Yb2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 394.09 |
MDL-Nummer | MFCD00011290 |
InChI-Schlüssel | UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | diytterbium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11351448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010919.06 |
5 g |
88.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11341448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010919.14 |
25 g |
340.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It serves as a dopant for silicate mineral crystals in lasers, and a colorant for glasses and enamels. It is employed in the preparation of optical fibers, and special types of alloys. It is used in the preparation of chiral ytterbium complexes which are used as catalysts for enantioselective organic synthesis with high yields. It finds application in optic, electronic and ceramic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-37-0 | |
394.09 | |
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3] |
O3Yb2 | |
MFCD00011290 | |
diytterbium(3+) trioxidandiide |
Spezifikation
Ytterbium(III) oxide | |
1314-37-0 | |
99.998% (REO) | |
MFCD00011290 | |
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N | |
diytterbium(3+) trioxidandiide | |
394.08 |
2227°C | |
Pulver | |
O3Yb2 | |
Soluble in hot dilute acids. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3] | |
394.09 | |
9.2 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-234-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen