Learn More
Ytterbium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
233.00 CHF - 608.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-37-0 |
---|---|
Summenformel | O3Yb2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 394.09 |
MDL-Nummer | MFCD00011290 |
InChI-Schlüssel | UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | diytterbium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11313318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036252.14 |
25 g |
233.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11303318
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036252.22 |
100 g |
608.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ytterbium(III) oxide is being applied to numerous fiber amplifier and fiber optic technologies. High purity Ytterbium Oxide are widely applied as a doping agent for garnet crystals in lasers a important colorant in glasses and porcelain enamel glazes.. As Ytterbium Oxide has a significantly higher emissivity in the infrared range a higher radiant intensity is obtained with Ytterbium-based payloads.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-37-0 | |
394.09 | |
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3] |
O3Yb2 | |
MFCD00011290 | |
diytterbium(3+) trioxidandiide |
Spezifikation
Ytterbium oxide | |
1314-37-0 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011290 | |
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N | |
diytterbium(3+) trioxidandiide | |
394.08 |
2227°C | |
3 bis 12 mm gesinterter Klumpen | |
O3Yb2 | |
Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3] | |
394.09 | |
9.2 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-234-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen