Learn More
Ytterbium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
143.00 CHF - 583.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11366228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011196.09 |
10 g |
143.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376228
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011196.18 |
50 g |
583.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ytterbium(III) nitrate hydrate, is used as a precursor of nanoscale coatings of carbon composites. Source of yttrium used to make yttrium-based surfactant mesophases which are promising as adsorbing agents as well as for optically functional species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
MFCD00149883 |
Spezifikation
Ytterbium(III) nitrate hydrate | |
Kristalline Aggregate | |
MFCD00149883 | |
14,10105 | |
359.05 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Weiß | |
(REO) | |
UN1477 | |
Soluble in water. | |
99.99% | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRATE, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 237-384-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ZG2800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern